Learn More
Eterato de dietilo de trifluoruro de boro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432338
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis para la adición aldólica de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización y las reacciones de deshidrataciones y condensaciones. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil y cicloheptil[b]indol y otros diboranos. También se utiliza en los detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de radiación de la atmósfera terrestre.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis en la adición de aldol de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización, las deshidrataciones y las reacciones de condensación. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil- y cicloheptil[b]indoles y otros diboranos. También se utiliza en detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de irradiación en la atmósfera terrestre.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Se recomienda su uso en atmósfera inerte. Incompatible con metales, ácidos, bases, alcoholes, metales alcalinos, agentes oxidantes y agua. Reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-63-7
Fórmula molecular C4H10BF3O
Peso molecular (g/mol) 141.93
Número MDL MFCD00013194
Clave InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
Nombre IUPAC etoxietano; trifluoroborano
SMILES FB(F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride diethyl etherate
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal BF3€O(CH2CH3)2
Índice de refracción 1.344
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2604
Beilstein 3909607
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1350
Información de solubilidad Miscible with ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.93
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boron trifluoride-diethyl etherate