Learn More
Complejo de trifluoruro-dimetanol de boro, 50-52 % p/p de trifluoruro de boro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469297
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
It finds it application as a reagent for esterification of acids and also for the selective cleavage of trityl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como reactivo para la esterificación de ácidos y también para la escisión selectiva de éteres de tritilo.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
^ = 50 % de fluoruro de boro en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2802-68-8
Fórmula molecular C2H8BF3O2
Peso molecular (g/mol) 131.89
Número MDL MFCD00071635
Clave InChI MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride-dimethanol complex
Densidad 1.222
Punto de ebullición 58°C to 60°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Cantidad 250 mL
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Nombre IUPAC bis(methanol); trifluoroborane
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Del 50 al 52 % p/p de trifluoruro de boro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.