Learn More
Complejo de dimetanol de trifluoruro de boro, 50-52 % de peso en BF3, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10307530
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1
Fórmula molecular C2H8BF3O2
Peso molecular (g/mol) 131.89
Número MDL MFCD00071635
Clave InChI MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dimethanol complex
Nombre de nota 50-52 wt% BF3
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2220g/mL
Punto de ebullición 59.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BF3·2CH3OH
Índice de refracción 1.34
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 1.222
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Nombre IUPAC metanol;trifluoroborano
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.89
Porcentaje de pureza ≥50% (BF3)
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron