Learn More
Duran™ Placa de cristalización de borosilicato con boquilla
Código de producto. p-8011329 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11796562
Marca: Duran™ 213113809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye boquilla. Las placas de cristalización de borosilicato con boquilla DURAN™ tienen buena resistencia al impacto térmico.
  • Buena resistencia a impactos térmicos
  • Temperatura de funcionamiento alta (+500 °C)
  • No diseñado para su uso en condiciones de presión diferencial o vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 70 mm