Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Marca:  DWK Life Sciences A607510001011
25.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377534
  • 29.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
  • Disponibles con o sin bordes
  • Fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN 12395
Grosor: Entre 0,8 y 1,0mm
Vidrio de borosilicato
100/Paq.
Esterilizable en autoclave
Tubo de ensayo reutilizable
Fondo redondo, Cuello Recto
75 mm
No
No
10 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™ > Sin borde; dimensiones: 10 diám. x 75 mm Al.