Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12395 |
| Tipo de diseño | Fondo redondo, Collar con bridas |
| Descripción | Grosor: Entre 1,1 y 1,2mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Con reborde | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo reutilizable |