Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11803380
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo de diseño:
Fondo redondo
Fondo redondo, Collar con bridas
Fondo redondo, Cuello Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11803380
Marca: DWK Life Sciences A610016001221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
  • Disponibles con o sin bordes
  • Fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12395
Tipo de diseño Fondo redondo
Descripción Grosor: Entre 1,1 y 1,2mm
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable