Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11808492
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo de diseño:
Fondo redondo
Fondo redondo, Collar con bridas
Fondo redondo, Cuello Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tipo de diseño unitSize
11808492 16 mm 100 mm Fondo redondo 1000 PCS
11377534 10 mm 75 mm Fondo redondo, Cuello Recto 100 PCS
11883380 16 mm 100 mm Fondo redondo, Cuello Recto 100 PCS
11387534 12 mm 75 mm Fondo redondo, Cuello Recto 100 PCS
11892373 16 mm 160 mm Fondo redondo, Collar con bridas 100 PCS
11802363 25 mm 150 mm Fondo redondo, Collar con bridas 50 PCS
11327534 12 mm 100 mm Fondo redondo, Collar con bridas 100 PCS
11893370 12 mm 75 mm Fondo redondo, Collar con bridas 100 PCS
11803380 16 mm 100 mm Fondo redondo 100 PCS
11833380 18 mm 180 mm Fondo redondo, Collar con bridas paquete de 100
11813380 16 mm 160 mm Fondo redondo, Collar con bridas 100 PCS
11307534 10 mm 75 mm Fondo redondo, Collar con bridas paquete de 100
12 options
Código de producto. 11808492
Marca: DWK Life Sciences 7375016100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
  • Disponibles con o sin bordes
  • Fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable