Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A618018001221
50.57 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
DIN 12395 | |
Grosor: Entre 1,1 y 1,2mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
18 mm |
Fondo redondo, Collar con bridas | |
180 mm | |
100/Paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo de ensayo reutilizable |