Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11892373
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo de diseño:
Fondo redondo
Fondo redondo, Collar con bridas
Fondo redondo, Cuello Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11892373
Marca: DWK Life Sciences A616016001211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
  • Disponibles con o sin bordes
  • Fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN 12395
Tipo de diseño Fondo redondo, Collar con bridas
Descripción Tubo de ensayo; reutilizable
Longitud (métrico) 160 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables No
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.