Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Mida, mezcle y vierta con los tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1. Los tubos cuentan con reborde y están disponibles en distintas longitudes.
Marca: DWK Life Sciences A515025000721
23.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Desechables
- Vidrio borosilicatado transparente
- Fondo redondo
- Con reborde
Especificaciones
DIN 12395 | |
Tubo de ensayo | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
25 mm |
Fondo redondo | |
150 mm | |
50/Paq. | |
Esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%