Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de paso intermedia
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Graduaciones:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Como la gama 3396 con llave de paso intermedia
- La llave de paso intermedia facilita el drenaje fácil del líquido en el depósito
- Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Graduaciones | 0,05 mL |