Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato
Código de producto. p-8002929
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
Tipo:
Bureta automática
Bureta automática con franja Schellbach
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo unitSize
12892094 10 ml Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12872094 25 mL Bureta automática cada uno
12802104 25 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12812104 50 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12882094 50 mL Bureta automática cada uno
5 options
Código de producto. 12892094
Marca: Pyrex 3396/02AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Con función de puesta a cero automática
  • Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
  • Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos
Graduaciones Graduaciones de enamel blanco a 0,02 ml
Incluye Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
Tipo Bureta automática con franja Schellbach
Certificaciones/conformidad ISO 385 y DIN 12700
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.