Learn More
Jaytec Glass™ Frasco Babcock de vidrio de borosilicato
El frasco Babcock de vidrio de borosilicato se utiliza para determinar el contenido de grasa de las muestras de productos lácteos.
34.30€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12348955
|
Jaytec Glass™
MP.706 |
17,6 mL |
34.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados de acuerdo con BS.755, parte 1:1937
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Frasco Babcock |