Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 4 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 5 (Pore size: 1 to 1.6 μm, Standard: ISO 4793-80).
Marca:  Robu™ 21554
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092121
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Product Type: Büchner Filter Funnel
  • Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
  • Porosity: Grade 4
  • Pore Size: 10-16 μm
  • Standard: ISO 4793-80
  • For Use With (Application): Filtration
  • For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Especificaciones
Especificaciones
100mm (DE); 95mm (DI)
22 mm
100 mm
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
10 to 16 μm
Embudo de filtración Buchner
500 ml
Vidrio de borosilicato
ISO 4793-80
100 mm
4 μm
16.9 oz.