Learn More
Rogo Sampaic™ Buretas de vidrio de clase B
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de vidrio de clase B Rogo Sampaic™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente duradero.
Marca:  Rogo Sampaic™ DND010
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754136
  • 70.86€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con embudo
  • Grifo de vidrio recto
  • Marcas de graduación rojas permanentes
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Vidrio de borosilicato
0,10 ml
0,10 ml