Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
102.00€ - 163.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 700 x g
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11894050
Ver documentos
BRAND™
362338
167 mm
106.00€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11874050
Ver documentos
BRAND™
362038
203 mm
102.00€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11884050
Ver documentos
BRAND™
362138
160 mm
163.00€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Withstands RCF up to 700.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Cylindrical with conical bottom
Especificaciones
Especificaciones
100 ml
Cónicos
700 x g