Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
Código de producto. 11807433
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diámetro interior (métrico):
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11807433
Marca: Kimble Chase™ 4205400530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna de cromatografía Gravity fabricada con tubos de pared media conllave de paso de PTFE 821000
  • con fritado de vidrio con una porosidad de 40-60 micrómetros en el extremo inferior que actúa como soporte para el material de empaquetado de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Tipo Columna para cromatografía
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 589 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE