Learn More
Fisherbrand™ Bureta de vidrio de borosilicato de clase AS con tapa de teflón
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Único calibre con llave de paso de PTFE intercambiable
- Graduaciones de cerámica azul
- Clase AS, conformidad con BS-ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Único calibre, llave de paso intercambiable |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |