Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado de clase A
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
13.90€ - 133.00€
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Class Clase A
Tipo Probeta graduada
Color de escala Azul
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11577832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55676
1000 ml 10 ml
133.00€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11547832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55673
100 ml 1 ml
33.15€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11517832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55670
10 ml 0,2 ml
30.65€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12962320
Ver documentos
Fisherbrand™
FS60022A-2000
2000 ml 20 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11557832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55674
250 ml 2 ml
56.60€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11527832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55671
25 ml 0,5 ml
30.70€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11567832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55675
500 ml 5 ml
113.00€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11537832
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB55672
50 ml 1 ml
34.13€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12952310
Ver documentos
Fisherbrand™
FS60022A-5
5 ml 0.1 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduados en cerámica azul
  • Base hexagonal
  • Código de pedido individual en cada producto
  • Certificado de lote de conformidad descargable 
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Probeta graduada
Vidrio de borosilicato
Cerámica azul
Clase A
Azul
Certificado de conformidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado de clase A