Learn More
Kimble Chase™ Matraz aforado cuadrado de clase A de vidrio de borosilicato
Diseñado para ocupar menos área y empacar más de cerca en estantes y en refrigeradores u otras cabinas de almacenamiento
313.00€ - 513.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Especificación ASTM E288, Clase A |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | 1 |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12724497
|
Kimble Chase™
28046-500 |
500 ml |
313.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11812943
|
Kimble Chase™
28046-900 |
900 ml |
513.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Sección transversal cuadrada con una anchura inferior al diámetro más ancho de un matraz redondo típico
- Todos los tamaños cubren un 25-35 % menos de superficie que los matraces convencionales
- Debido al peso añadido del vidrio y a la sección cuadrada, los matraces también tienen mayor estabilidad
- El anillo de graduación está perforado en el cuello
- Calibrado para contener
- Calibrado para administrar
- Con un punto de rotulación
- El tapón de vidrio esmerilado con junta cónica estándar se suministra con el matraz
- Diseñados a partir de los requisitos de la especificación ASTM E288, Clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Tapón cónico |
Especificación ASTM E288, Clase A | |
1 | |
A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimble Chase™ Matraz aforado cuadrado de clase A de vidrio de borosilicato