Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase B con llave de paso
Código de producto. 11546913 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11546913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricada con vidrio de borosilicato y conforme a las normas BS-ISO 385. La bureta de clase B de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con llave de paso incluye llave de paso de calibre único y de vidrio o PTFE intercambiable con graduaciones de cerámica azul de 0,10 ml.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con BS-ISO 385
  • Calibre único
  • Llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable
  • Graduaciones de cerámica azul de 0,10ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Único calibre, llave de paso intercambiable
Báscula Azul
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B