Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase B con llave de paso
Código de producto. 11556913 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11556913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricada con vidrio de borosilicato y conforme a las normas BS-ISO 385. La bureta de clase B de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con llave de paso incluye llave de paso de calibre único y de vidrio o PTFE intercambiable con graduaciones de cerámica azul de 0,10 ml.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con BS-ISO 385
  • Calibre único
  • Llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable
  • Graduaciones de cerámica azul de 0,10ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Único calibre, llave de paso intercambiable
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B