Learn More
Matraces con filtro cónico de vidrio borosilicatado
Utilice este matraz de vacío de filtro cónico con tubos de manguera con embudo de vacío y filtro.Este matraz Ehlenmeyer de paredes gruesas presenta una protrusión tubular de vidrio a aproximadamente una pulgada de su cuello y también se conoce como matraz Büchner.
Marca:  N/A FHD-345-070S
Detalles adicionales : Peso : 0.42750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12353886
  • 41.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con tubos de 8 mm de diámetro exterior
  • Vidrio borosilicatado de pared gruesa
  • Matraz de vacío
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
500 mL
Vidrio de borosilicato