Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio borosilicatado con tapón de PTFE, escala
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE y escala se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
76.53€ - 257.58€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material del tope | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10643161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006137 |
100 ml |
257.58€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11852672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006170 |
1000 ml |
161.12€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11836084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006173 |
2000 ml |
179.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10100121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006149 |
250 ml |
100.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10393511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006128 |
50 ml |
76.53€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11871593
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006158 |
500 ml |
122.96€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With scale (approx. volume/mL)
- With PTFE plug
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |