Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with Glass Plug, without Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000049
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin escala; con tapón de vidrio macizo
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
250 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |