Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cubreobjetos de vidrio borosilicatado
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
26.25€ - 27.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Longitud (métrico) | 22 mm |
Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
Cantidad | 156/paq. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11720399
|
Cole-Parmer™ Essentials
48510-00 |
22 x 22 mm |
27.55€
paquete de 156 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771159
|
Cole-Parmer™ Essentials
48511-00 |
22 x 40 mm |
26.25€
paquete de 87 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of borosilicate glass.
- Choose from two thicknesses:
- No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
- No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
- The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio | |
22 mm | |
156/paq. |
Vidrio de borosilicato | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |