Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Beschreibung
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Laminillas cubreobjetos |
| Forma | Rectángulo |
| Material | Vidrio borosilicato D 263™ M |
| Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 21 x 26 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Láminas portaobjetos |
| Certificaciones | Marca CE |
| Cantidad | 2000 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?