Learn More
BRAND™ Desecador de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10514262 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
215 mm
270 mm
320 mm
Altura (métrico):
316 mm
368 mm
417 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10514262
Marca: BRAND™ 65243
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN 12491. El desecador de vidrio borosilicatado BRAND™ tiene bridas planas esmeriladas con precisión. La superficie del anillo base está tachonada para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas. Se suministra con toma 24/29 y llave de paso de vidrio de borosilicato intercambiable.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN 12491.
  • Bridas planas rectificadas con precisión.
  • Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas.
  • Tapa intercambiable.
  • Se suministra con toma 24/29 y llave de paso de vidrio de borosilicato intercambiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 320 mm
N.° por paquete 1
Descripción Bridas planas rectificadas con precisión. Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas.
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 417 mm
Incluye Toma en la tapa con llave de paso
Color Transparente