Learn More
Tubo de digestión de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma
Diseñado para su uso con calentadores de bloques
Marca:  Quickfit TJ100/26/3
551.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15587990
  • 580.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: 4 paquetes de 5
Descripción
Descripción
  • Contiene toma esmerilada con precisión Quickfit para aceptar condensadores de aire
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de digestión con toma
26 mm
4 Paquetes de 5
Vidrio de borosilicato
300 mm