Learn More
Aparato de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™
Para separar y/o purificar los componentes de una mezcla líquida.
Marca: Quickfit DA1/22
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consta de condensador Liebig, cabezal de destilador y adaptador receptor en una sola pieza
- Ángulo y posición predeterminados
- Fácil de instalar con necesidad de menos abrazaderas
- Menos contaminación de grasa
- Sin fugas de aire al vacío
- Sin retención de líquidos en las articulaciones
Especificaciones
Longitud efectiva aprox. del condensador: 155 mm | |
Aparato de destilación | |
Vidrio de borosilicato | |
Tamaño de cono: 19/26; tamaño de toma: 14/23 |
Título del producto
Aparato de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™ > Tamaño del cono: 19/26; longitud efectiva del condensador: 155 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido