Learn More
Wheaton™ Matraces de filtración de vidrio borosilicatado
Marca: Wheaton™ 635526
285.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.15200kg
Especificaciones
2000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Empalme |