Learn More
Cytiva Frita de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11364934
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para la serie GV050
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11364934
Marca: Cytiva 10442003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
  • Material: Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Para la serie GV050
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Modelo GV050/0/03
Cantidad 1 unidad
Tipo Glass Frit Filter
For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.