Learn More
BRAND™ Embudo de vidrio de borosilicato
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego o esmerilado. El tubo corto proporciona una filtración óptima. En ángulo de 60 °C.
Marca: BRAND™ 145530
7.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
- El tubo corto proporciona una filtración óptima.
- En ángulo de 60 °C.
Especificaciones
70 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
70 mm |
8 mm | |
60° |