Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de distribución de gases de vidrio borosilicatado
39.59€ - 47.17€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Tubo de distribución de gases |
Altura (métrico) | 250 mm |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10509981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211025 |
0 μm |
47.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10519981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211225 |
2 μm |
47.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11933564
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211125 |
1 μm |
39.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tubo de distribución de gases | |
250 mm | |
1 Unidad |