Learn More
Fisherbrand™ Morteros para homogeneizador de borosilicato de uso general
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Holgura (métrico) | 0,152 - 0,254mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Homogeneizadores |
| Longitud (métrico) | 80mm |
| Longitud de la mano de mortero (métrico) | 220mm |
| Material de la mano de mortero | Vidrio |