Descripción
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
- Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
- Clase B
- Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Class | Clase B |
| Altura (métrico) | 470 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 61 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Incluye | Tapón |
| Mostrar más |