Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con espacio de cabeza de vidrio borosilicatado
Forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results. JG Finneran™ Borosilicate Glass Headspace Vials are 20mm crimp vials made of clear Type 1 glass for use in a variety of applications.
39.30€ - 92.10€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio. |
Estilo de cuello | Para capsular |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12316989
|
JG Finneran Associates™
310020-2346 |
10 mL | Encapsulado con borde biselado | 23 mm | 46 mm |
39.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10490631
|
JG Finneran Associates™
320020-2375 |
20 mL | Encapsulado con borde biselado | 23 mm | 75 mm |
39.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10015570
|
JG Finneran Associates™
36020-2238 |
6 mL | Encapsulado con borde biselado | 22 mm | 38 mm |
39.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
12336989
|
JG Finneran Associates™
327020-3060 |
27 mL | Plano, encapsulado | 30 mm | 60 mm |
92.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Available in clear Type I borosilicate glass
- With flat top or beveled edge 20mm crimp top finish
- Vials are used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium
- A sample is then taken from the gas phase (headspace) for analysis
- Vial and closure forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results
Especificaciones
Transparente | |
Se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio. | |
100 | |
20 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Para capsular | |
Aluminio |