Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared gruesa
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Capacidad (métrico) | 47 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Grosor de pared | 1.8 mm |