Learn More
Kartell™ Mortero para homogeneizador, tipo Potter, sin mano de mortero, vidrio de borosilicato, 50 ml
El mortero de vidrio de borosilicato Kartell™ para trituradora de tejidos es un recipiente sólido en el que se pueden triturar muestras con una mano de mortero.
40.45€ - 126.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Mortero |
Para utilizar con (equipo) | Mano de mortero |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10713091
|
Kartell™
0610200 |
8mm | 2mL | 120mm |
48.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10166090
|
Kartell™
0611000 |
15mm | 10 ml | 150mm |
47.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10044330
|
Kartell™
0611500 |
16mm | 15mL. | 155mm |
64.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10782911
|
Kartell™
0615000 |
32mm | 50 ml | 195mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10297900
|
Kartell™
0610500 |
12 mm | 5 ml | 135 mm |
40.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La mano de mortero de PTFE se vende por separado.
- Perfecta para pequeñas cantidades de tejido.
- Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo.
- Evite que el calor generado sea excesivo, ya que podría provocar la unión.
Especificaciones
Transparente | |
Mortero | |
Mano de mortero |