Learn More
JG Finneran Associates™ Viales de abertura grande de vidrio borosilicatado
Marca: JG Finneran Associates™ 32009-1232A
Detalles adicionales : Peso : 0.23040kg
Especificaciones
Ámbar | |
2 mL | |
100/paq. | |
9mm |
Vidrio de borosilicato | |
Diseñado para trabajar en muestreadores automáticos de brazo robótico como Agilent | |
100/paq. |