Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Forma | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Diámetro exterior (métrico) | 87 mm |