Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Graduados
- ISO 1773
- Vidrio de borosilicato
- Cónicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Forma | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Diámetro exterior (métrico) | 187 mm |