Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Forma | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Diámetro exterior (métrico) | 79 mm |