Descripción
- Apta para desecadores Novus con conector de tapa.
- Llave de paso de válvula de aguja de PTFE, de 0 a 4 mm.
- El orificio de ventilación lateral ayuda a reducir la turbulencia.
- Boquilla con exterior de 10 mm Ø.
Especificaciones
Especificaciones
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Llave de paso de la válvula de aguja |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Para desecadores |
| Incluye | Con conector de tapa |