Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Los cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.17820kg
Descripción
Estos cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio sodocálcico | |
22 mm |
Circulares | |
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | |
100/paq. |