Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Circulares |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Cantidad | 200/paq. |