Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos rectangulares de vidrio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Rectángulo |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Grosor (métrico) | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
| Cantidad | 100/paq. |