Learn More
Placa Petri de vidrio sodocálcico
Código de producto. p-8000433 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 18
paquete de 20
Código de producto. 16190741
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placa de petri de alta calidad, con tapa.
  • Fabricado en vidrio sodocálcico
  • Incluye tapa
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vaso de cal sodada
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm