Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Marca:  Kimble Chase™ 420530-0660
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11887483
  • 769.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Cromatografía de intercambio de iones
64 mm
Tipo I
600 mm
Tapón de llave de paso de PTFE
1 unidad
Columna de cromatografía plana
1929 ml
Vidrio de borosilicato